Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Ethoxypiperidine 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H50957.03EA 277 EUR InStock
H50957.03 H50957.MD
3-Ethoxypiperidine 96%
3-Ethoxypiperidine


Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05022464
Numéro CAS: 88536-17-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité