4-(Ethoxymethyl)piperidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50975.03EA 290 EUR InStock
H50975.03 H50975.MD
4-(Ethoxymethyl)piperidine 98%
4-(Ethoxymethyl)piperidine
Formule: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06247374
Numéro CAS: 265108-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité