4-Propoxypiperidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50976.03 H50976.MD
H50976.03EA 331 EUR InStock
H50976.03 H50976.MD
4-Propoxypiperidine 95%
4-Propoxypiperidine
Purity: 95% CAS No.: 88536-11-2 Molecular Formula: C8H17NO Formula Weight: 143.23 MDL No.: MFCD06248727
Formule: C₈H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248727
Numéro CAS: 88536-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité