4-Acetamidopiperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50981.03EA 137 EUR InStock
H50981.03 H50981.MD
4-Acetamidopiperidine 97%
4-Acetamidopiperidine
Formule: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,20 g/mol
Point de fusion: 141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05254805
Numéro CAS: 5810-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité