1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50985.03 H50985.MD
H50985.03EA 237 EUR InStock
H50985.03 H50985.MD
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
CAS No.: 139062-96-7 Molecular Formula: C8H16N2O Formula Weight: 156.23 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD07367773
Formule: C₈H₁₆N₂O
MW: 156,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367773
Numéro CAS: 139062-96-7
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité