1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50999.03 H50999.MD
H50999.03EA 269 EUR InStock
H50999.03 H50999.MD
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine
Purity: 97% CAS No.: 1716-60-5 Molecular Formula: C9H12FN Formula Weight: 153.20 MDL No.: MFCD01708100
Formule: C₉H₁₂FN
MW: 153,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01708100
Numéro CAS: 1716-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité