4-(Phenoxymethyl)phenylacetic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51008.MDEA 85.6 EUR InStock
H51008.MD H51008.03
4-(Phenoxymethyl)phenylacetic acid 99%
4-(Phenoxymethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061113
Numéro CAS: 344349-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité