(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51050.03EA 159 EUR InStock
H51050.03 H51050.06
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094386
Numéro CAS: 61478-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité