2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51067.MD H51067.03
H51067.MDEA 98.5 EUR InStock
H51067.MD H51067.03
2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde 98%
2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 325461-35-6 Molecular Formula: C28H46O4 Formula Weight: 446.66 MDL No.: MFCD03427237
Formule: C₂₈H₄₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427237
Numéro CAS: 325461-35-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité