Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinone 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

H51074.03EA 309 EUR InStock
H51074.03
(R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinone 97%
(R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinone


Formule: C₁₆H₁₅NO₂
MW: 253,3000 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863565
Numéro CAS: 173604-33-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité