(R)-(-)-4-(3-Indolylmethyl)-2-oxazolidinone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51075.03EA 260 EUR InStock
H51075.03
(R)-(-)-4-(3-Indolylmethyl)-2-oxazolidinone 98%
(R)-(-)-4-(3-Indolylmethyl)-2-oxazolidinone
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863583
Numéro CAS: 157636-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité