6-Méthoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51082.06EA 485 EUR InStock
H51082.06 H51082.03
6-Méthoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile 99%
6-Méthoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂OS
MW: 190,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010537
Numéro CAS: 943-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité