(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51083.03EA 171 EUR InStock
H51083.03
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol 99%
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Formule: C₁₅H₁₇NO
MW: 227,30 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677967
Numéro CAS: 78603-93-7
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité