Uracil-5-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51098.MD H51098.03
H51098.MDEA 70.2 EUR InStock
H51098.MD H51098.03
Uracil-5-carboxaldehyde 97%
Uracil-5-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 1195-08-0 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 MDL No.: MFCD00192185
Formule: C₅H₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192185
Numéro CAS: 1195-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité