6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51128.06EA 441 EUR InStock
H51128.06 H51128.03
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formule: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,47 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263258
Numéro CAS: 123148-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité