3-(4-Methoxybenzylideneamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Thermo Scientific
H51129.06EA 122 EUR InStock
H51129.06 H51129.03 H51129.14
3-(4-Methoxybenzylideneamino)benzeneboronic acid pinacol ester
3-(4-Methoxybenzylideneamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₂₀H₂₄BNO₃
MW: 337,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113043
Numéro CAS: 380151-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité