4-(2-Cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51130.03EA 27.8 EUR InStock
H51130.03 H51130.14
4-(2-Cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(2-Cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₂BNO₄
MW: 327,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113044
Numéro CAS: 1218790-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité