N,N'-Dimorpholinomethane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51133.06 H51133.14
H51133.06EA 43.2 EUR InStock
H51133.06 H51133.14
N,N'-Dimorpholinomethane 98%
N,N'-Dimorpholinomethane
Purity: 98% CAS No.: 5625-90-1 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Boiling Point: 122-124°/12mm MDL No.: MFCD00023369
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Point d'ébullition: 122…124 °C (12 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023369
Numéro CAS: 5625-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité