Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methoxypiperidine hydrochloride

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H51138.MDEA 70.6 EUR InStock
H51138.MD H51138.03
3-Methoxypiperidine hydrochloride
3-Methoxypiperidine hydrochloride


Formule: C₆H₁₃NO·HCl
MW: 151,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800959
Numéro CAS: 688809-94-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité