n-Propylmagnesium chloride 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51162.AE H51162.AP
H51162.AEEA 74.2 EUR InStock
H51162.AE H51162.AP
n-Propylmagnesium chloride 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
n-Propylmagnesium chloride
CAS No.: 2234-82-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2MgCl Formula Weight: 102.85 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000474
Formule: C₃H₇ClMg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000474
Numéro CAS: 2234-82-4
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité