Cyclohexylmagnesium chloride 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51165.AE H51165.AP
H51165.AEEA 60.7 EUR InStock
H51165.AE H51165.AP
Cyclohexylmagnesium chloride 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Cyclohexylmagnesium chloride
CAS No.: 931-51-1 Molecular Formula: C6H11ClMg Formula Weight: 142.91 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00003816
Formule: C₆H₁₁ClMg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003816
Numéro CAS: 931-51-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité