Allylmagnesium chloride 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51170.AE H51170.AP
H51170.AEEA 176 EUR InStock
H51170.AE H51170.AP
Allylmagnesium chloride 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Allylmagnesium chloride
CAS No.: 2622-05-1 Molecular Formula: C3H5ClMg Formula Weight: 100.83 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000473
Formule: C₃H₅ClMg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000473
Numéro CAS: 2622-05-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité