2-Butenylmagnesium chloride 0.5 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51171.AEEA 245 EUR InStock
H51171.AE H51171.AP
2-Butenylmagnesium chloride 0.5 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
2-Butenylmagnesium chloride
Formule: C₄H₇ClMg
MW: 114,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321226
Numéro CAS: 6088-88-6
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité