Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Pyridylamidoxime, N'-Hydroxypicolinimidamide, 2-Pyridinecarboxamide Oxime, N-Hydroxypicolinimidamide
H51705.03 H51705.06
H51705.03EA 80.7 EUR InStock
H51705.03 H51705.06
Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Pyridine-2-carboxamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 1772-01-6 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 115-120° MDL No.: MFCD00085159
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 115…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085159
Numéro CAS: 1772-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité