Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

H51709.06EA 418 EUR InStock
H51709.06
3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₉H₂₉BN₂O₅
MW: 376,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294500
Numéro CAS: 1257651-17-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité