Thiopicolinamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51710.06 H51710.14
H51710.06EA 39.5 EUR InStock
H51710.06 H51710.14
Thiopicolinamide ≥97%
Thiopicolinamide
Purity: 97+% CAS No.: 5346-38-3 Molecular Formula: C6H6N2S Formula Weight: 138.19 Melting Point: 120-125° MDL No.: MFCD00087576
Formule: C₆H₆N₂S
Point de fusion: 120…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087576
Numéro CAS: 5346-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité