4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(4-Ethynyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane, 2-(4-Ethynyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane
H51745.03 H51745.06
H51745.03EA 117 EUR InStock
H51745.03 H51745.06
4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1034287-04-1 Molecular Formula: C14H17BO2 Formula Weight: 228.10 MDL No.: MFCD16294504
Formule: C₁₄H₁₇BO₂
MW: 228,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294504
Numéro CAS: 1034287-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité