3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51794.MDEA 74.3 EUR InStock
H51794.MD H51794.03
3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide 97%
3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide
Formule: C₇H₈N₂S
MW: 152,21 g/mol
Point de fusion: 117…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026307
Numéro CAS: 334017-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité