3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51835.MDEA 61.8 EUR InStock
H51835.MD H51835.03
3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide 97%
3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677739
Numéro CAS: 15884-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité