Benzyl thioacetimidate hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51844.03 H51844.06 H51844.14
H51844.03EA 36.7 EUR InStock
H51844.03 H51844.06 H51844.14
Benzyl thioacetimidate hydrochloride 96%
Benzyl thioacetimidate hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 32894-07-8 Molecular Formula: C9H11NS.HCl Formula Weight: 201.71 MDL No.: MFCD05865210
Formule: C₉H₁₁NS·HCl
MW: 201,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865210
Numéro CAS: 32894-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité