2-Bromo-1-(ethoxymethyl)imidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51860.06EA 772 EUR InStock
H51860.06 H51860.03
2-Bromo-1-(ethoxymethyl)imidazole 97%
2-Bromo-1-(ethoxymethyl)imidazole
Formule: C₆H₉BrN₂O
MW: 205,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038915
Numéro CAS: 850429-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité