4-([4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51900.03EA 109 EUR InStock
H51900.03
4-([4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-([4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₂₂H₂₃BO₄
MW: 362,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294527
Numéro CAS: 1448637-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité