3-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51902.06EA 482 EUR InStock
H51902.06 H51902.03
3-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
3-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BO₂
MW: 228,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294529
Numéro CAS: 946168-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité