2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51903.06EA 246 EUR InStock
H51903.06
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime 95%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
Formule: C₁₉H₁₆NOP
MW: 305,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16251585
Numéro CAS: 153358-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité