9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51953.06EA 251 EUR InStock
H51953.06 H51953.03
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Formule: C₃₅H₅₃BO₂
MW: 516,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294553
Numéro CAS: 302554-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité