9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-dimethylfluorene, 2,2'-(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
H51954.03 H51954.06
H51954.03EA 64.2 EUR InStock
H51954.03 H51954.06
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Purity: 95% CAS No.: 325129-69-9 Molecular Formula: C27H36B2O4 Formula Weight: 446.20 MDL No.: MFCD08704230
Formule: C₂₇H₃₆B₂O₄
MW: 446,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704230
Numéro CAS: 325129-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité