Boc-Dap(Fmoc)-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51964.03 H51964.06
H51964.03EA 122 EUR InStock
H51964.03 H51964.06
Boc-Dap(Fmoc)-OH 98%
Boc-Dap(Fmoc)-OH
Purity: 98% CAS No.: 122235-70-5 Molecular Formula: C23H26N2O6 Formula Weight: 426.47 Beilstein Reference: 4771385 MDL No.: MFCD00235897
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₆
MW: 426,469 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235897
Numéro CAS: 122235-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité