(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Boc-L-homophenylalanine, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-phenylbutyric Acid, Boc-Homophe-OH, (S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric Acid
H51966.03 H51966.06
H51966.03EA 90.6 EUR InStock
H51966.03 H51966.06
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 100564-78-1 Molecular Formula: C15H21NO4 Formula Weight: 279.34 Melting Point: 76-80° Beilstein Reference: 3653506 Optical Rotation: +6.5° (c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00076904
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,34 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076904
Numéro CAS: 100564-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité