Fmoc-L-homophenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51973.06EA 516 EUR InStock
H51973.06 H51973.03 H51973.MD
Fmoc-L-homophenylalanine 95%
Fmoc-L-homophenylalanine
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
MW: 401,462 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 132684-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité