Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Boc-D-3-Pyridylalanine 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-β-(3-pyridyl)-D-Ala-OHBoc-D-3-Pal-OHBoc-3-(3-pyridyl)-D-Ala-OH

H51985.06EA 633 EUR InStock
H51985.06
Boc-D-3-Pyridylalanine 95%
Boc-D-3-Pyridylalanine


Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,297 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 98266-33-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité