(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-Phe(4-NO2)-OH, Boc-Phe(4-NO₂)-OH, N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine, Boc-p-nitro-Phe-OH
H51986.MD H51986.03 H51986.06
H51986.MDEA 29.7 EUR InStock
H51986.MD H51986.03 H51986.06
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 95%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 33305-77-0 Molecular Formula: C14H18N2O6 Formula Weight: 310.31 Beilstein Reference: 2820671 Optical Rotation: +8° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00038128
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₆
MW: 310,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038128
Numéro CAS: 33305-77-0
EINECS: 251-450-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité