Boc-Dab(Fmoc)-OH 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51989.03 H51989.06
H51989.03EA 91.6 EUR InStock
H51989.03 H51989.06
Boc-Dab(Fmoc)-OH 95%
Boc-Dab(Fmoc)-OH
Purity: 95% CAS No.: 117106-21-5 Molecular Formula: C24H28N2O6 Formula Weight: 440.50 Beilstein Reference: 4771583 MDL No.: MFCD00236845
Formule: C₂₄H₂₈N₂O₆
MW: 440,496 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236845
Numéro CAS: 117106-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité