Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fmoc-4-phenyl-Phe-OH, Fmoc-Bip(4,4')-OH
H52002.MD H52002.03 H52002.06
H52002.MDEA 83.1 EUR InStock
H52002.MD H52002.03 H52002.06
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 199110-64-0 Molecular Formula: C30H25NO4 Formula Weight: 463.52 MDL No.: MFCD00191198
Formule: C₃₀H₂₅NO₄
MW: 463,533 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191198
Numéro CAS: 199110-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité