(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52010.MD H52010.03
H52010.MDEA 413 EUR InStock
H52010.MD H52010.03
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride 95%
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 270596-46-8 Molecular Formula: C6H9NO2.HCl Formula Weight: 163.60 MDL No.: MFCD01861006
Formule: C₆H₉NO₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861006
Numéro CAS: 270596-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité