Boc-3-chloro-L-phenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-L-phenylalanine, N-BOC protected, Boc-Phe(3-Cl)-OH
H52015.03 H52015.06
H52015.03EA 86.5 EUR InStock
H52015.03 H52015.06
Boc-3-chloro-L-phenylalanine 95%
Boc-3-chloro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 114873-03-9 Molecular Formula: C14H18ClNO4 Formula Weight: 299.75 MDL No.: MFCD00672515
Formule: C₁₄H₁₈ClNO₄
MW: 299,76 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672515
Numéro CAS: 114873-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité