2-Benzyl-D-proline hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52019.03EA 937 EUR InStock
H52019.03 H52019.MD
2-Benzyl-D-proline hydrochloride 95%
2-Benzyl-D-proline hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂·HCl
MW: 241,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367715
Numéro CAS: 637020-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité