Fmoc-L-β-homophenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52052.03EA 426 EUR InStock
H52052.03 H52052.MD
Fmoc-L-β-homophenylalanine 95%
Fmoc-L-beta-homophenylalanine
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
MW: 401,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863055
Numéro CAS: 193954-28-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité