Boc-3-nitro-L-phenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-L-3-Nitrophenylalanine, Boc-Phe(3-NO₂)-OH, 3-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
H52058.03 H52058.06
H52058.03EA 173 EUR InStock
H52058.03 H52058.06
Boc-3-nitro-L-phenylalanine 95%
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 131980-29-5 Molecular Formula: C14H18N2O6 Formula Weight: 310.31 MDL No.: MFCD01317033
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₆
MW: 310,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317033
Numéro CAS: 131980-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité