N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52059.03EA 140 EUR InStock
H52059.03 H52059.MD H52059.06
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine 95%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₁₆F₅NO₄
MW: 477,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270612
Numéro CAS: 205526-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité