Boc-L-allylglycine . DCHA 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52062.MDEA 54.8 EUR InStock
H52062.MD H52062.06 H52062.03
Boc-L-allylglycine . DCHA 95%
Boc-L-allylglycine . DCHA
Formule: C₂₂H₄₀N₂O₄
MW: 396,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321013
Numéro CAS: 143979-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité